Learn More
Sampling Systems™ Embudos para líquidos con detección de metales
Código de producto. 17564716 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
17564716 100 mm paquete de 4
1 options
Código de producto. 17564716
Marca: Sampling Systems™ M1023B100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nuestros embudos de plástico para líquidos con detección de metales son una parte importante de nuestra gama de detección de metales. Un diámetro superior de 100 mm significa que son ideales para la mayoría de las aplicaciones de dispensación.
  • Nuestros embudos con detección de metales tienen un mango sencillo cerca del borde, por lo que son fáciles de usar.
  • Están fabricados con un grado especial de PP resistente a productos químicos.
  • Toda la gama se fabrica en condiciones de sala limpia y se embala en una sala limpia ISO clase 7 (10 000).
  • Esto garantiza la pulcritud del producto.
  • El diseño robusto significa que se pueden utilizar durante años y años o como un producto de un solo uso directamente de la bolsa.
  • Simplemente desenvuélvalo y utilícelo.
  • Son ideales para su uso con líquidos y suspensiones.
  • Fabricados con HDPE o PP de alta calidad.
  • Cumple con los requisitos alimentarios más recientes de la FDA y la UE.
  • El diámetro de 100 mm es el tamaño estándar.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Material Polipropileno
Color Azul