Learn More
Sampling Systems™ Cucharones detectables de metal
Código de producto. 17584716 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17584716 50 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 17584716
Marca: Sampling Systems™ M1033B50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cucharones de muestreo de líquido detectables de metal son ideales para su uso en la industria alimentaria y asociadas. Son ideales para tomar muestras líquidas de bidones, barriles y tolvas. El práctico tamaño de muestra de 50 ml es perfecto para la mayoría de los operadores.
  • Nuestros cucharones de muestreo de líquidos detectables de metal están hechos de un grado especial de PP químicamente resistente.
  • Son ideales para su uso en fábricas de alimentos, químicas y farmacéuticas.
  • Toda la gama se fabrica en condiciones de sala limpia y se envasa en una sala limpia ISO Clase 7 (10 000).
  • Esto garantiza la limpieza del producto.
  • El diseño resistente significa que se pueden utilizar durante años y años o como un producto de un solo uso directamente de la bolsa.
  • Los cucharones están diseñados para adaptarse a un tapón estándar de 5 cm (2 pulgadas).
  • Simplemente desenróllelos y utilícelos.
  • Son ideales para su uso con líquidos, cremas y pastas.
  • El color azul significa que pueden verse fácilmente si se dejan en el líquido de acuerdo con las directrices HACCP.
  • Fabricados con HDPE o PP de alta calidad.
  • Cumple con los requisitos alimentarios más recientes de la FDA y la UE.
  • El volumen de 50 ml es el tamaño estándar.
Especificaciones
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 50 mL
Color Azul