Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de metal ScienceLine
Código de producto. p-8014070 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Agcl 62
Pt 61
Pt 62
Pt 6280
Longitud (métrico):
120 mm
170 mm
Junta:
Diafragma cerámico
Diafragma de platino
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Modelo Longitud (métrico) Junta unitSize
10241981 Pt 6280 120 mm Diafragma cerámico cada uno
10790612 Pt 62 120 mm Diafragma de platino 1 PCS
10345341 Pt 61 170 mm Diafragma de platino cada uno
10478952 Agcl 62 120 mm Diafragma de platino 1 PCS
4 options
Código de producto. 10241981
Marca: SI Analytics™ 285102249
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El electrodo combinado de metal SI Analytics™ ScienceLine es la primera opción para la titulación y se puede utilizar en una variedad de aplicaciones como titulaciones redox generales.
  • Electrodo combinado de metal con cabezal de conexión y cable de conexión
  • Para su uso con la determinación del valor de ácido y halógenos (principalmente cloruro)
  • Para determinar el número de yodo, el valor de peróxido y las titulaciones redox generales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Cabezal de enchufe
Junta Diafragma cerámico
Material Vidrio
Tipo Electrodo combinado de metal
Referencia interna Silamid™
Modelo Pt 6280
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 12 mm