Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de metal
Código de producto. 10474261 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
Cabezal de enchufe
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10474261
Marca: SI Analytics™ 285100075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El electrodo combinado de metal SI Analytics™ incluye un sensor de anillo, un cabezal de conexión y una conexión de cable fijo.
  • Sistema de referencia: Silamid™
  • Cuerpo de vidrio
  • Cable fijo: 1 m de longitud, con conector A de conformidad con DIN 19262 o con conector BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Cabezal de enchufe
Junta Cerámica
Tipo Pt 6880
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) Punta de 6 mm
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm