Learn More
Gravis Tapones de metal
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
27 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Especificaciones
Especificaciones
| Material | metálica |
| N.° por paquete | 24Pack |
| Cantidad | Paquete de 24 |
| Tamaño de rosca (métrico) | 27 mm |
| Acabado del cuello | 27 mm |
| Tipo de producto | Tapón |
| Tamaño del tapón | 63mm |