Learn More
Terbutilazina-2-hidroxi en acetona 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12970124 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12970124 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12970124
Marca: Fisher Chemical P852930
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbuthylazine-2-hydroxy
Envase Ampolla
CAS 66753-07-9
Forma física Líquido
Fórmula molecular C9H17N5O
Concentración 10 μg/mL
Número UN 1090
Clave InChI OYTCZOJKXCTBHG-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CCNC1=NC(=O)N=C(N1)NC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-(tert-butilamino)-6-(etilamino)-1H-1,3,5-triazin-4-ona
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 211.269
PubChem CID 5151089
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:83471
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Terbuthylazine-2-hydroxy 10ug/ml in acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .