missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mecoprop (MCPP) en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™

Código de producto. 12929893 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12929893

Marca: Fisher Chemical P830990

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mecoprop (MCPP)
Envase Ampolla(s)
CAS 7085-19-0
Fórmula molecular C10H11ClO3
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI WNTGYJSOUMFZEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)OC(C)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-(4-cloro-2-metilfenoxi)ácido propanoico
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 214.645
PubChem CID 7153
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:75704
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado