missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flamprop-isopropil en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™

Código de producto. 12925964 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
12925964 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12925964

Marca: Fisher Chemical P876180

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Flamprop-isopropyl
Envase Ampolla(s)
CAS 52756-22-6
Fórmula molecular C19H19ClFNO3
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1145
Clave InChI IKVXBIIHQGXQRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)N(C1=CC(=C(C=C1)F)Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC Propanoato de propan-2-il 2-(N-benzoil-3-cloro-4-fluoroanilino)
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 363.813
PubChem CID 40520
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Flamprop-isopropyl 100ug/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.