Learn More
Clordano en metiltertbutiléter 2500 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12976133 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12976133 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12976133
Marca: Fisher Chemical F120051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlordane (technical)
Envase Ampolla
CAS 57-74-9
Fórmula molecular C10H6Cl8
Concentración 2500 μg/mL
Clave InChI BIWJNBZANLAXMG-POTNBKISSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 409.758
PubChem CID 24860539
Cantidad 1 mL