missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MET Monoclonal Antibody (OTI2B5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17544643
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17544643 30 μL 30 microlitros
17524643 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17544643 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA804884S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MET Monoclonal antibody specifically detects MET in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MET
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ILK
N.º de referencia del gen Q13418
Alias de gen AI838057; AUTS9; bHLHe59; CG1705; CG1705-PA; CG1705-PB; cmet; c-met; c-met proto-oncogene; c-Met receptor tyrosine kinase; c-Met/HGF receptor; D249; DFNB97; Dmel\CG1705; Dmel_CG1705; DmMet; EC 2.7.10.1; Hepatocyte growth factor receptor; HGF; HGF receptor; HGF receptor c-Met; HGF/SF receptor; HGFR; HGF-SF receptor; juvenile hormone resistance; met; met proto-oncogene; met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor); met proto-oncogene tyrosine kinase; MET proto-oncogene, receptor tyrosine kinase; Met/Met1; Met; protein tyrosin kinase; methoprene tolerant; Methoprene-tolerant; Methoprene-tolerant protein; Met-PA; Met-PB; Mett; oncogene MET; Par4; Proto-oncogene c-Met; RCCP2; resistance (1) juvenile H; resistance to juvenile hormone; Rst(1)JH; sc MET; scatter factor receptor; SF receptor; soluble c met; tyrosine-protein kinase Met
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-244 of human ILK produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3611
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.