missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mesothelin Antibody (MSLN/8391R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20894CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mesothelin Monoclonal antibody specifically detects Mesothelin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Mesothelin | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CAK1, CAK1 antigen, megakaryocyte potentiating factor, mesothelin, MPFSMRP, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, soluble MPF mesothelin related protein | |
| Recombinant fragment (around aa 273-407) of human Mesothelin protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 10232 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MSLN/8391R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido