missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mesothelin Antibody (MSLN/2131), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-79858AF700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mesothelin Monoclonal specifically detects Mesothelin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Mesothelin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| MSLN | |
| Recombinant fragment (around aa 273-407) of human Mesothelin (MSLN) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q13421) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MSLN/2131 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| CAK1, CAK1 antigen, megakaryocyte potentiating factor, mesothelin, MPFSMRP, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, soluble MPF mesothelin related protein | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido