Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de desplazamiento MES-SDS (20X)
Código de producto. 15434569
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 15434569
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62138.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
El tampón de desplazamiento MES-SDS (20X) se utiliza para una alta resolución de proteínas en pH neutro. Se aplica en la separación de proteínas de tamaño pequeño a mediano.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón de desplazamiento MES-SDS (20X) se utiliza para una alta resolución de proteínas en pH neutro. Encuentra aplicación en la separación de proteínas de tamaño pequeño a mediano.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Este tampón contiene: 1 M de MES, 1 M de base Tris, 2 % de SDS y 20 mM de EDTA con un pH de 7,3. Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase alejado de la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20X
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • MES-SDS running buffer (20X)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium lauryl sulfate, EDTA