Learn More
MES, Monohydrate, Free Acidline, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosDescripción
Para aplicaciones de cromatografía líquida y biología molecular
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MES |
| Nombre de nota | Monohydrate, Free Acidline |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 200 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.25 |
| Grado | Biorreactivo ultrapuro |
| Forma física | Crystals |