Learn More
MES monohidrato, ácido libre, ≥99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4405755 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
11446581 10 g -
11456581 100 g 100 g
11466581 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11446581
Marca: MP Biomedicals 0219483510
Se puede preparar un tampón con ácido libre de MES valorando el ácido libre con hidróxido de sodio al pH deseado (pKa ± 1). Alternativamente, los volúmenes de ácido libre de MES equimolar y de MES de sodio o potasio pueden mezclarse para alcanzar el pH deseado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4432-31-9
Fórmula molecular C6H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 195.233
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-iletanosulfónico
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES monohydrate
Color White
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.26
Porcentaje de pureza 99.6%