Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES monohidrato, 99+ %, para bioquímica
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 195.23 g/mol
156.00€ - 1005.00€
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 195.23
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10517241
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
327761000
100 g Frasco de plástico
156.00€
100 g
10781804
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
327765000
500 g Frasco de plástico
406.00€
500 g
10297403
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
327760025
2.5 kg Frasco de plástico
1005.00€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Nombre del producto
  • MES monohydrate
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals MES monohidrato, 99+ %, para bioquímica