Learn More
MES lysis buffer with NP-40 (2X), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7058182
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
15433049 125 mL 125 ml
15443049 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15433049
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60244.=E
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES lysis buffer with NP-40
Concentración 2X
Forma física Líquida
Cantidad 125 mL