Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES hidrato, +99 %, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm |
| Nombre del producto químico o material | MES hydrate |
| Condiciones de absorbancia | (0.1M aq. soln.) (1 cm cell) |
| Nombre de nota | 0.99 |
| Punto de fusión | 243.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C) |
| Forma física | Polvo o cristales similares a agujas |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Mostrar más |