Learn More
MES, solución de tampón de 1,0 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7042196
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15484209 250 mL 250 ml
15494209 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15484209
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61656.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
MES se utiliza a menudo como tampón de desplazamiento para resolver proteínas muy pequeñas en geles Bis-Tris, y también como tampón biológico en cultivos de células vegetales. También se utiliza en diversos ensayos de caracterización de proteínas. Esta solución estéril es adecuada para aplicaciones de cultivo celular y biología molecular. También se utiliza como agente tamponador en biología y bioquímica.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.248
Número MDL MFCD00283848
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spécification
Nombre del producto químico o material MES buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 9.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Fully miscible.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.