Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solución de tampón de 0,2 M, pH 6,0
Descripción
MES is used as a running buffer for resolving very small proteins (ex: 13 kDa) on bis-tris gels. Also used in cation-exchange chromatography and as a biological buffer in plant cell cultures. Used in various protein characterization assays. MES is also useful as a non-coordinating buffer in chemistry involving metal ions, as many common buffers (e.g. phosphate and acetate) readily form coordination complexes. MES only weakly binds Ca, Mg, Mn, and it has negligible binding with Cu(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
MES se utiliza como tampón de desplazamiento para resolver proteínas muy pequeñas (p. ej.: 13 kDa) en geles Bis-Tris. También se utiliza en cromatografía de intercambio catiónico y como tampón biológico en cultivos de células vegetales. Se utiliza en varios ensayos de caracterización de proteínas. MES también es útil como tampón no coordinador en química que involucra iones metálicos, ya que muchos tampones comunes (p. ej., fosfato y acetato) forman fácilmente complejos de coordinación. MES solo se une débilmente a Ca, Mg, Mn y tiene una unión insignificante con Cu(II).
Solubilidad
Soluble en agua (∼1,3 M).
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | MES buffer soln. |
Color | Incolora |
Concentración | 0.2 M |
pH | 6.0 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 250 mL |
Información de solubilidad | Soluble in water (∽1.3 M). |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
T19L539 | Certificado de análisis | 13/07/2025 | J60930.AK |
Y29K537 | Certificado de análisis | 02/12/2024 | J60930.AP,J60930.AK |
X23K549 | Certificado de análisis | 30/10/2024 | J60930.AP,J60930.AK |
S01K555 | Certificado de análisis | 02/07/2024 | J60930.AP,J60930.AK |
P02K572 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | J60930.AP,J60930.AK |