missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MERS-CoV Spike RBD MAb (Cl 1038342), R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18764147
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18764147 100 μg 100 microgramos
18741357 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18764147

Marca: R&D Systems MAB107071100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in MERS-CoV samples. It is validated for Blocking Assay, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spike RBD
Aplicaciones Blocking Assay, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1038342
Conjugado Unconjugated
Dilución Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen YP_007188579.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived MERS-CoV Spike RBD, Glu367-Tyr606, Accession # YP_007188579.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana MERS-CoV
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.