Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores con circulación Merlin™
Código de producto. 15117616 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
Hasta 1.300 vatios
Hasta 2156 vatios
Hasta 4282 vatios
Tipo de bomba:
CP55 (bomba centrífuga)
PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
T1 (bomba de turbina)
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15117616
Marca: Thermo Scientific™ 264225040002
Ahorre un espacio valioso gracias a los compactos enfriadores refrigerados de baja temperatura Merlin que proporcionan un suministro continuo de 1000 a 4300 vatios de capacidad de refrigeración para aplicaciones críticas.
Ahorre un valioso espacio con los enfriadores refrigerados de baja temperatura Thermo Scientific™ Merlin compactos. Estos enfriadores prolongadores de la temperatura ofrecen un suministro constante de 1000 a 4300 vatios de capacidad de enfriamiento para aplicaciones críticas.
Los enfriadores con circulación Thermo Scientific Merlin son perfectos para aplicaciones que requieren la desaparición del calor en un amplio rango de temperatura. Con cinco opciones de capacidad de enfriamiento distintas y un intervalo de temperatura de ‑15 °C a +35 °C, la serie de enfriadores Merlin proporciona un enfriamiento potente y un diseño fiable y compacto. Los enfriadores de circulación Merlin cuentan con una amplia variedad de opciones, incluidas diversas de bombeo, paquetes de comunicación e indicadores de nivel/caudal bajo, y se pueden configurar para ajustarse a muy distintos requisitos de aplicación.
  • La conformidad global garantiza la seguridad del usuario
  • Controlador digital fácil de usar
  • El depósito translúcido permite visualizar rápidamente el nivel de líquidos
  • La rejilla extraíble permite un mantenimiento preventivo rápido y sencillo
Recomendada para:
  • Biotecnología
  • Sector farmacéutico
  • láser
  • Laboratorio
  • Instrumental analítico
  • Imprimiendo
  • semiconductor
  • Industrial
  • Medicina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad de refrigeración Hasta 1.300 vatios
Tipo de bomba PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
Intervalo de temperatura De -15 °C a +35 °C
Modelo Merlin M75 LR Fluorinert
Capacidad de la bomba 2,5 gpm a 60 psi (9,5 l/min @ 4,2 bar)
Refrigerante R134A
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz