Descripción
Ahorre un espacio valioso gracias a los compactos enfriadores refrigerados de baja temperatura Merlin que proporcionan un suministro continuo de 1000 a 4300 vatios de capacidad de refrigeración para aplicaciones críticas.
Ahorre un valioso espacio con los enfriadores refrigerados de baja temperatura Thermo Scientific™ Merlin compactos. Estos enfriadores prolongadores de la temperatura ofrecen un suministro constante de 1000 a 4300 vatios de capacidad de enfriamiento para aplicaciones críticas.
- La conformidad global garantiza la seguridad del usuario
- Controlador digital fácil de usar
- El depósito translúcido permite visualizar rápidamente el nivel de líquidos
- La rejilla extraíble permite un mantenimiento preventivo rápido y sencillo
Recomendada para:
- Biotecnología
- Sector farmacéutico
- Láser
- Laboratorio
- Instrumental analítico
- Impresión
- Semiconductores
- Industrial
- Medicina
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Comunicaciones | RS232, arranque remoto, alarmas de nivel bajo y flujo bajo |
| Capacidad de refrigeración | Hasta 2156 vatios |
| Tipo de bomba | PD2 (bomba de desplazamiento positivo) |
| Intervalo de temperatura | De -15 °C a +35 °C |
| Modelo | Merlin M75 LR LL/LF |
| Capacidad de la bomba | 2,5 gpm a 60 psi (9,5 l/min @ 4,2 bar) |
| Refrigerante | R134A |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,1 °C |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Mostrar más |