Learn More
Mercurio, técnico, (metal), SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10336240 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10336240 250 g 250 GR
10080240 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336240 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/3650/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7439-97-6
Fórmula molecular Hg
Peso molecular (g/mol) 200.59
Número MDL MFCD00011035
Clave InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
Nombre IUPAC mercurio
SMILES [Hg]
Especificaciones
Color Plata
Punto de fusión -38.9°C
Punto de ebullición 356.5°C
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico de HDPE
Presión de vapor 0.01 hPa at 20°C
Formulario Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.59g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.