Learn More
Mercury Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Código de producto. 10010200 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10010200 500 mL 500 ML
10020652 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10010200 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/8047/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 7783-34-8
Fórmula molecular H2HgN2O7
Peso molecular (g/mol) 342.62
Número MDL MFCD00149736
Clave InChI KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3084029
Nombre IUPAC mercurio(+);2+); dinitrato; hidrato
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Forma física Líquido
Color Incolora
pH 1
Cantidad 500 mL