Learn More
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Código de producto. 17987209
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17987209
Marca: VHG Labs VHGPHGN100
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury
CAS 7439-97-6
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Mercury
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Hg
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver
Fórmula InChI InChI=1S/Hg
SMILES [Hg]
Nombre IUPAC mercury
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 200.59
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.971 g/mol