Learn More
Solución estándar de plasma de mercurio, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100 ml
50 ml
500 ml
Beskrivning
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Mercury |
| Presión de vapor | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 50 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nitric acid: 5.0%; Mercury: 0.1%; Water: 94.9% |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering