Learn More
Estándares organometálicos de mercurio, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11460289 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 GR
11460289 50 g 50 GR
1 options
Código de producto. 11460289
Marca: SPEX Certiprep ORGHG82Z
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Hg1000 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7439-97-6, 64742-65-0
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Forma física Líquido
Fórmula molecular Hg
Número MDL MFCD00011035
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Hg]
Nombre IUPAC mercurio
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:16170
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 ug/g Mercury in Base Oil 75
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: petroleum distilates, mercury
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio