Learn More
Tiocianato de mercurio(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10296440 50 g Frasco de vidrio 50 GR
15730829 250 g Frasco de vidrio 250 g
2 options
Código de producto. 10296440
Marca: Thermo Scientific Acros 196890500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-85-8
Fórmula molecular C4HgK2N4S4
Peso molecular (g/mol) 511.10
Número MDL MFCD00011039
Clave InChI HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide)
SMILES [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) thiocyanate
Punto de fusión 165.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Hg(SCN)2
Fieser 09,293
Temperatura de inflamación 120°C
Índice Merck 15, 5958
Información de solubilidad Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.75
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.