Learn More
Sulfuro de mercurio(II), rojo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336858
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11336858 100 g 100 g
11346858 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11336858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013482.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1344-48-5 | HgS | 232.65 g/mol
Mercury(II) sulfide, red is used chiefly as a pigment in paints, rubber and plastics. It is also used as a semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-48-5
Fórmula molecular HgS
Peso molecular (g/mol) 232.65
Número MDL MFCD00011046
Clave InChI LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
PubChem CID 62402
SMILES [S--].[Hg++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) sulfide
Punto de fusión 583.5° (sublimation)
Color Rojo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC sulfanilidenomercurio
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.65
Olor Odorless
Aspecto Red powder
Densidad 7.70 g/cm3