Learn More
Sulfato de mercurio(II), certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 g
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 7783-35-9 |
| Color | Blanco |
| pH | 1 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula molecular | HgO4S |
| Número MDL | MFCD00011047 |
| Sinónimo | mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate |
| Clave InChI | DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Mostrar más |