Learn More
Sulfato de mercurio(II), reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-44780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10311451 100 g Frasco de plástico 100 GR
10790482 500 g Frasco de plástico 500 GR
10638904 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Código de producto. 10311451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413651000
Solicitar formato a granel o personalizado
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
CAS: 7783-35-9 | HgO4S | 296.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-35-9
Fórmula molecular HgO4S
Peso molecular (g/mol) 296.65
Número MDL MFCD00011047
Clave InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
Nombre IUPAC mercurio(2+); sulfato
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) sulfate
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Fórmula lineal HgSO4
Fieser 01,658; 15,200
Índice Merck 15, 5955
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in hcl, hot dil. h2so4 and sol. of nacl
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.64
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 6.47
Densidad 6.4700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.