Learn More
Sulfato de mercurio(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023186
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11417807 50 g 50 g
11427807 250 g 250 g
11407807 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 11417807
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16330.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-35-9 | HgO4S | 296.65 g/mol
It is used in medicine as a catalyst and in extracting gold and silver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en medicina como catalizador y en la extracción de oro y plata.
Solubilidad
Es soluble en solución caliente de H2SO4, NaCl. Insoluble en alcohol, acetona, amoníaco
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Sensible a la luz. Sensible a la humedad. Sensible al aire. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-35-9
Fórmula molecular HgO4S
Peso molecular (g/mol) 296.65
Número MDL MFCD00011047
Clave InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) sulfate
Punto de fusión (decomposition)
Cantidad 50 g
Fórmula lineal HgSO4
Número UN UN1645
Índice Merck 14,5887
Información de solubilidad It is soluble in hot H2SO4,NaCl solution. insoluble in alcohol,acetone,ammonia
Nombre IUPAC mercurio(2+); sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.65
Porcentaje de pureza ≥98%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 6.47
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) sulphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid, mercury(2+) salt