Learn More
Óxido de mercurio(II), rojo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11423217 50 g 50 g
11433217 250 g 250 g
11413217 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 11423217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16157.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21908-53-2 | HgO | 216.59 g/mol
Mercury(II) oxide is used in marine and porcelain paints, dry batteries, chemical reagents, and topical antiseptics. It acts as a significant part in the production of mercury. It is utilitarian in the deduction of a mercury based superconductor. It is likewise employed, as a photo-oxidant for the photochemical oxidation of primary aromatic amines to the corresponding azoaromatic compounds. It is also an essential material for the preparation of cathodes in mercury batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de mercurio(II) se utiliza en pinturas marinas y de porcelana, pilas secas, reactivos químicos y antisépticos tópicos. Desrmpeña un papel importante en la producción de mercurio. Es funcional en la deducción de un superconductor basado en mercurio. También se emplea, como fotooxidante para la oxidación fotoquímica de las aminas aromáticas primarias a los compuestos azoaromáticos correspondientes. También es un material esencial para la preparación de cátodos en pilas de mercurio.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua. Insoluble en alcohol, éter, acetona y amoníaco.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácido hipofosfórico, combustibles, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, materiales combustibles, materiales orgánicos y fenoles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21908-53-2
Fórmula molecular HgO
Peso molecular (g/mol) 216.59
Número MDL MFCD00011045
Clave InChI UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
Nombre IUPAC óxido de mercurio
SMILES O=[Hg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) oxide
Punto de fusión ∼500°C (decomposition)
Nombre de nota red
Cantidad 50 g
Número UN UN1641
Índice Merck 14,5882
Información de solubilidad Partially soluble in water. insoluble in alcohol,ether,acetone and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.59
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 11.14