Learn More
Solución de nitrato de mercurio(II). 0,05 M, Chem Lab™
Código de producto. 11963183
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. 11963183
Marca: Chem-Lab CL05.1119.1000
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Color Incolora
pH <1
Forma física Líquido
Cantidad 1000 mL
Información de solubilidad Soluble in Water
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05mol/L
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercurio(II) nitrato 0.05 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: mercury(II) nitrate