Learn More
Nitrato de mercurio(II) monohidrato, purum p.a., ≥98,5 % (T), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15617280 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617280 10 g Frasco de polietileno 10 g
15637280 50 g Frasco de polietileno 50 g
15627280 250 g Frasco de polietileno 250 g
3 options
Código de producto. 15617280
Marca: Honeywell-Fluka 8338110G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥98.5% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-34-8
Fórmula molecular H2HgN2O7
Peso molecular (g/mol) 342.62
Número MDL MFCD00149736
Clave InChI KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
Nombre IUPAC mercurio(2+); dinitrato; hidrato
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) nitrate monohydrate
Punto de fusión 79°C
Color Blanco
Forma física Crystalline
Cantidad 10 g
Fórmula lineal Hg(NO3)2 · H2O
Número UN UN1625
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.62g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5% (T)
Envase Frasco de polietileno