Learn More
Nitrato de mercurio(II) monohidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776966 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
Código de producto. 10321261
Marca: Thermo Scientific Acros 423941000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-34-8
Fórmula molecular H2HgN2O7
Peso molecular (g/mol) 342.62
Número MDL MFCD00149736
Clave InChI KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
Nombre IUPAC mercurio(2+);dinitrato;hidrato
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) nitrate monohydrate
Punto de fusión 77.0°C to 79.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino o cristales
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Hg(NO3)2·H2O
Fieser 03,197; 10,254; 11,317
Índice Merck 14, 5880
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.6
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 4.3
Densidad 4.3000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) nitrate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.