Learn More
Yoduro de mercurio(II), ACS, 99,0 % mín. (ensayo de base seca), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11381639 100 g 100 g
11371639 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11381639
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012289.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Para su uso como reactivo analítico para la preparación del reactivo de Nessler
As an analytical reagent for the preparation of Nessler's Reagent. It is also used as an oxidizing agent for the synthesis of quinoxaline. Polycrystalline films of mercury (II) iodide, also play an important role in X-ray imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-29-0
Fórmula molecular HgI2
Peso molecular (g/mol) 454.401
Número MDL MFCD00011044
Clave InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nombre IUPAC diyodomercurio
SMILES I[Hg]I
Especificaciones
Punto de ebullición 350°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Mercury(II) iodide
Punto de fusión 259°C
Nombre de nota Assay-dried basis
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min.
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in boiling alcohol,ether,acetone,ethyl acetate,carbon disulfide,alkali iodides.
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.4
Grado ACS
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Aspecto Red powder or beads
Densidad 6.28 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercuric iodide