Learn More
Cloruro de mercurio(II), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10121770 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 g
500 g
10121770 100 g 100 GR
10040260 250 g 250 g
10181810 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 10121770
Marca: Fisher Chemical M/2800/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7487-94-7
Fórmula molecular Cl2Hg
Peso molecular (g/mol) 271.49
Número MDL MFCD00011041
Clave InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nombre IUPAC dicloromercurio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Especificaciones
Punto de ebullición 302°C
Punto de fusión 277°C
Color Blanco
pH 3.3
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.5g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.