Learn More
Cloruro de mercurio (II), certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, Fisher Chemical
Código de producto. 11472844 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472844 100 g 100 GR
11482844 250 g 250 GR
11443723 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472844 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/2850/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7487-94-7
Fórmula molecular Cl2Hg
Peso molecular (g/mol) 271.49
Número MDL MFCD00011041
Clave InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nombre IUPAC dicloromercurio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Especificaciones
Punto de ebullición 302°C
Punto de fusión 277°C
Color Blanco
pH 3.3
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.5g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MERCURY (II) CHLORIDE AR
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.