Learn More
Cloruro de mercurio(II), ACS, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341619
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341619 25 g 25 g
11331619 100 g 100 g
11321619 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11341619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012274.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
Mercury(II) chloride is used as a catalyst in making plastics, depolarizer in batteries and as a reagent in organic synthesis and analytical chemistry. It is also used to prepare an amalgam with metals such as aluminum, which finds application as reducing agent in organic synthesis. It also finds application in photography as a photographic intensifier. Further, it serves as a preservative and used in the treatment of syphilis. It is also used to remove dithiane groups bonded to a carbonyl in an umpolung reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7487-94-7
Fórmula molecular Cl2Hg
Peso molecular (g/mol) 271.49
Número MDL MFCD00011041
Clave InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nombre IUPAC dicloromercurio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Especificaciones
Punto de ebullición 302°C
Nombre del producto químico o material Mercury(II) chloride
Punto de fusión 280°C to 282°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min.
Información de solubilidad Soluble in boiling water (solubility in cold water is increased by HCl or alkali chlorides),alcohol,glycerol,methanol,acetone,and ethyl acetateSoluble in water,alcohol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in benzene,carbon disulfide and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.5
Grado ACS
Olor Odorless
Índice de refracción 1.859
Aspecto White powder
Presión de vapor 0.0001 hPa
Densidad 5.4 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercury chloride