Learn More
Mercury(II) Chloride, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15637930 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 15637930
Marca: Honeywell Research Chemicals M113625G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7487-94-7
Fórmula molecular Cl2Hg
Peso molecular (g/mol) 271.49
Número MDL MFCD00011041
Clave InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nombre IUPAC dicloromercurio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Specifications
Punto de ebullición 302°C
Nombre del producto químico o material Mercury(II) chloride
Punto de fusión 276°C
Color Blanco
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Fórmula lineal HgCl2
Número UN UN1624
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.5g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Presión de vapor 1.3mmHg (236°C)
Densidad 5.44g/cu.cm at 25°C
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.