Learn More
Bromuro de mercurio(II), ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11450111 25 g 25 g
11460111 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11450111
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044816.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-47-1 | Br2Hg | 360.4 g/mol
Mercury(II) bromide is used as a reagent in the Koenigs-Knorr reaction, which forms glycoside linkages on carbohydrates. It is also used to test for the presence of arsenic, as recommended by the Pharmacopoeia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-47-1
Fórmula molecular Br2Hg
Peso molecular (g/mol) 360.4
Número MDL MFCD00011040
Clave InChI NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
Nombre IUPAC dibromomercurio
SMILES Br[Hg]Br
Especificaciones
Punto de ebullición 322°C to 325°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Mercury(II) bromide
Punto de fusión 236°C
Nombre de nota For ACS analysis
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in hot alcohol,methanol,HCl,HBr
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.4
Grado ACS
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Presión de vapor 1mm Hg at 137°C
Densidad 6.05 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercuric bromide