Learn More
Acetato de mercurio(II), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
:
250 g, Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 179°C |
| CAS | 1600-27-7 |
| Color | Blanco |
| pH | 4.4 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula molecular | C4H6HgO4 |
| Número MDL | 12165 |
| Clave InChI | BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Hg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Mercuric acetate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.