Learn More
Cloruro de mercurio(I), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11334959 100 g 100 g
11324959 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11334959
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087240.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para electrodos de calomelano, en pintura cerámica, pintura de porcelana con oro
Mercury(I) chloride is used as calomel electrodes, in ceramic painting and porcelain painting with gold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10112-91-1
Fórmula molecular Cl2Hg2
Peso molecular (g/mol) 472.084
Número MDL MFCD00011043
Clave InChI ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
PubChem CID 24956
ChEBI CHEBI:33050
Nombre IUPAC cloromercurio
SMILES Cl[Hg].Cl[Hg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury (I) chloride
Punto de fusión 400°C (sublimation)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Número UN UN2025
Índice Merck 14,5894
Información de solubilidad Insoluble in water, alcohol, ether, dilute acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.09
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Densidad 7.15 g/mL