Learn More
Mercury, Honeywell™
Código de producto. 15647270 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
15647270 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15647270
Marca: Honeywell Research Chemicals 83359100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury
CAS 7439-97-6
Fórmula molecular Hg
Número MDL MFCD00011035
Número UN UN2809
Cantidad 100 g
Sinónimo hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
Clave InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hg]
Nombre IUPAC mercurio
Peso molecular (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.59g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Presión de vapor 0.01 mmHg (20°C), 1 mmHg (126°C)