Learn More
Mercurio líquido de color plata, 99,9998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495925
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2270 g
4540 g
Tamaño de la unidad:
2270 g
4540 g
15495925 2270 g 2270 g
15405935 4540 g 4540 g
2 options
Código de producto. 15495925
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010242.=A
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-97-6 | Hg | 200.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-97-6
Fórmula molecular Hg
Peso molecular (g/mol) 200.59
Número MDL MFCD00011035
Clave InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
Nombre IUPAC mercurio
SMILES [Hg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury
Color Plata
Cantidad 2270 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9998% (Metals basis)
Formulario Líquido de color plateado
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2809
Sinónimo hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
Porcentaje de pureza 99.9998%
Grado Electrónico