Learn More
Mercurio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776765 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636402 50 g Frasco de plástico 50 g
10269643 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193480500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-97-6 | Hg | 200.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-97-6
Fórmula molecular Hg
Peso molecular (g/mol) 200.59
Número MDL MFCD00011035
Clave InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
Nombre IUPAC mercurio
SMILES [Hg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury
Color Plata
Densidad 13.5400g/mL
Cantidad 50 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Formulario Líquido pesado
Fieser 09,291; 13,174; 15,198; 16,205
Índice Merck 15, 5966
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.59
Grado base de trazas de metales