Learn More
Acetato de mercurio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-44660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
5 GR
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Código de producto. 10459940
Marca: Thermo Scientific Acros 255650050
Solicitar formato a granel o personalizado
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1600-27-7
Fórmula molecular C4H6HgO4
Peso molecular (g/mol) 318.67
Número MDL MFCD00012165
Clave InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
Nombre IUPAC mercurio(2+); diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercuric acetate
Punto de fusión 179.0°C to 182.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Hg
Beilstein 02, 96
Fieser 01,644; 02,264; 03,194; 04,319; 05,424; 06,358; 10,252; 11,315; 12,298; 17,176
Índice Merck 15, 5940
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.67
Porcentaje de pureza ≥99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0.02% max. (substances not reducible with formic acid)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercuric acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.