Learn More
Invitrogen™ Human Mer (MERTK) ELISA Kit
Código de producto. 15475063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15475063 96 pruebas 1 set
17105509 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15475063
Marca: Invitrogen™ EHMER
ELISA
The Human Mer (MERTK) ELISA quantitates Hu Mer in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Mer. Principle of the method The HumanM er solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El MERTK es un receptor tirosina quinasa que transduce señales de la matriz extracelular al citoplasma uniéndose a varios ligandos como LGALS3, TUB, TULP1 o GAS6. Regula muchos procesos fisiológicos, como la supervivencia celular, la migración, la diferenciación y la fagocitosis de las células apoptóticas (eferocitosis). La unión de los ligandos en la superficie de la célula induce la autofosforilación de MERTK en su dominio intracelular que proporciona sitios de acoplamiento para las moléculas de señalización posteriores. Tras la activación por el ligando, interactúa con GRB2 o PLCG2 e induce la fosforilación de MAPK1, MAPK2, FAK/PTK2 o RAC1. La señalización MERTK desempeña un papel en varios procesos como la eliminación de macrófagos de las células apoptóticas, la agregación plaquetaria, la reorganización del citoesqueleto y el engullimiento. Funciona en el epitelio pigmentario de la retina (RPE) como regulador de la fagocitosis de los fragmentos de segmentos externos del bastón. Desempeña también un papel importante en la inhibición de la respuesta inmunitaria innata mediada por los receptores tipo Toll (TLR) activando el STAT1, lo cual induce selectivamente la producción de supresores de la señalización de citocinas SOCS1 y SOCS3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q12866
Intervalo del ensayo 0,164-40 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,15 ng
Intervalo de calibración De 0,15 ng/ml a 40 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quinasa e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: ANGPTL3, beta IG-H3, CA9, catepsina B, CD23, CHI3L1, CTLA-4 (CD152), DKK-4, DPPIV (CD26), EDA-A2, eritropoyetina R, FGF-6, FGF-9, Gas 1, GITR (TNFRSF18), IGFBP-5, IL-1 F5 (FIL1 delta), IL-1 F6 (FIL1 epsilon), IL-1 F7 (FIL1 zeta), IL-1 F8 (FIL1 eta), IL-1 F9 (IL-1 H1), IL-1 F10 (IL-1HY2), IL-1 R5, IL-21 (IL-17C), IL-18, IL-20, IL-34, IL-5 R alfa, IL-10 R alfa, layilin, leptina R, marapsina, MMP-7, P-cadherina, prostasina, PSMA (FOLH1), SIGIRR, TGF beta R3, factor de coagulación III (factor tisular, F3), TWEAK (TNFSF12)
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 10461
Símbolo de gen MERTK
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo MER, RP38, Tyro12, c-Eyk, c-mer
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min